Fontos dokumentumok
AXYSCT200SSAS
Screw cap tube
self-standing, size 2.0 mL, assorted colors, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Szinonimák:
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
sterilitás
sterile
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc SCT-200-SS-A-S
Corning
kiszerelés
pkg of 8x500caps/cs
méret
2.0 mL
szín
assorted colors
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)