Fontos dokumentumok
AXYSCT5MLS
Screw-cap tubes and caps, self-standing, unassembled
capacity 5 mL, blue, sterile
Szinonimák:
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
material
blue
conical bottom tube
screw top cap
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduations
kiszerelés
pack of 25 ea
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc SCT-5ML-S
Corning
kapacitás
5 mL
szín
clear
szerelvény
cap (screw cap)
Tulajdonságok és előnyök
  • Unassembled and made up of virgin polypropylene
  • Free from RNase-/DNase and human DNA
  • Large, frosted writing area with graduation at intervals of 1.0 mL
  • Tight fit between the tube and the cap ensures a leak-proof seal
  • Sterile and nonpyrogenic in nature
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)