Fontos dokumentumok
AXYPCR0104C
PCR strip tubes
with strip caps, 4 per strip, size 0.1 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs
Szinonimák:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
material
cap (plugseal)
polypropylene
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc PCR-0104-C
Corning
kiszerelés
pkg of 10x250tubes/cs
méret
0.1 mL
szín
clear
clear
alkalmasság
suitable for PCR
Tulajdonságok és előnyök
  • Made from 99.9% pure virgin polypropylene
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Compatible with the Corbett rotor gene system