Fontos dokumentumok
AXYMCT200C
Boil proof microtubes
size 2.0 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs
Szinonimák:
Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121702
NACRES:
NB.22
material
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc MCT-200-C
Corning
kiszerelés
pkg of 10x500tubes/cs
méret
2.0 mL
szín
clear
clear
szerelvény
cap (push fit)
alkalmasság
suitable for (centrifugation)
Általános leírás
  • MaxyClear microtubes are manufactured using virgin polypropylene.
  • Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
  • Frosted surface for labeling.
  • A piercing port in the center of the cap allows easy access to samples by syringes.
  • Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF
  • Certified boil-proof.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)