AV35098
Anti-KCNN4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-IK1, Anti-IKCA1, Anti-KCA4, Anti-KCa3.1, Anti-SK4, Anti-Small conductance calcium-activated channel, subfamily N, member 4, Anti-hIKCa1, Anti-hKCa4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
48 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KCNN4(3783)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- western blot analysis
- immunofluorescence
- staining
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)