MABT875
Anti-phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) Antibody, clone IB4
clone IB4, from mouse
Szinonimák:
Keratin type I cytoskeletal 18, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, CK-18, Keratin-18, K18
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
IB4, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer33)
Géninformáció
human ... KRT18(3875)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) in immunoprecipitation applications (Ku, N.O., et. al. (1998). EMBO J. 17(7):1892-906).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) in Immunofluorescence applications (Ku, N.O., et. al. (1998). EMBO J. 17(7):1892-906).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) in Western Blotting applications (Yoon, K.H., et. al. (2001). J Cell Biol. 153(3):503-16).
Cell Structure
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-cytokeratin-18 (K18) (Ser33) in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A/Okadaic Acid.