Fontos dokumentumok
AV02040
Sigma-Aldrich
Anti-TNFSF10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-Tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 10
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
33 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TNFSF10(8743)
Általános leírás
TNFSF10 (TRAIL) is a p53 target gene that regulates p53-dependent apoptosis.
Rabbit Anti-TNFSF10 antibody binds to human, canine, and pig TNFSF10.
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TNFSF10
Alkalmazás
Rabbit Anti-TNFSF10 antibody can be used for western blot assays at 1.0μg/ml.
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: CFLKEDDSYWDPNDEESMNSPCWQVKWQLRQLVRKMILRTSEETISTVQE
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kageaki Kuribayashi et al.
Cancer biology & therapy, 7(12), 2034-2038 (2008-12-25)
We have identified TNFSF10 (TRAIL) as a p53-transcriptional target gene. There are two p53 DNA-binding sites in the human TNFSF10 promoter region, at 346 and 625 bp upstream of the transcription start site. A human p53-expressing adenovirus (Ad-p53) induced TRAIL