Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
AMAB91792
Sigma-Aldrich
Anti-TMPRSS2 antibody produced in mouse
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12511, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
PRSS10
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
CL12511, monoclonal
application:
IHC
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
citations:
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL12511, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma
buffered aqueous glycerol solution
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TMPRSS2(7113)
Immunogén
Transmembrane serine protease 2
Alkalmazás
All Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Tulajdonságok és előnyök
All Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Szekvencia
GSPPAIGPYYENHGYQPENPYPAQPTVVPTVYEVHPAQYYPSPVPQYAPRVLTQASNPVVCTQPKSPSGTVCTSKT
Kapcsolódás
Corresponding Antigen APREST76121
Fizikai forma
The antibodies are delivered in 40% glycerol and PBS (pH 7.2). 0.02% sodium azide is added as preservative.
Tárolás és stabilitás
Store at +4°C for short term storage. Long time storage is recommended at -20°C.
Jogi információk
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)