Fontos dokumentumok
A7549
Anti-Apoptosis-Inducing Factor antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-AIF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 57 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using human epitheloid carcinoma HeLa cell extract and mouse brain extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AIFM1(9131)
mouse ... Aifm1(26926)
Általános leírás
Rabbit Anti-AIF antibody recognizes human and mouse AIF (57kDa). Staining of AIF in immunoblotting is specifically inhibited with the AIF immunizing peptide (human, amino acids 593-613).
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)