Fontos dokumentumok
A7294
Avidin–Alkaline Phosphatase
buffered aqueous solution
Szinonimák:
Avidin–AP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
avidin from egg white
enzyme from bovine (calf) intestine
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:70,000
western blot: 1:150,000-1:300,000 using using β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per lane
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)