Merck
55328
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-N,N,N′,N′,N″,N″-hexamethylpyrene-1,3,6-trisulfonamide
suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Szinonimák:
8-Hydroxypyrene-1,3,6-tris(dimethylsulfonamide)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H25N3O7S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
539.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPCE)
Forma
solid
pKa 
5.7
mp
276 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 545 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)c1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)N(C)C)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C22H25N3O7S3/c1-23(2)33(27,28)18-11-17(26)13-7-8-15-19(34(29,30)24(3)4)12-20(35(31,32)25(5)6)16-10-9-14(18)21(13)22(15)16/h7-12,26H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMRMTOQIIAICNM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
suitable as pH-indicator
Egyéb megjegyzések
Fluorescent pH indicator for the weakly acidic pH range and enzyme substrate reference standard
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
E. Koller et al.
Appl. Fluoresc. Technol., 1, 15-15 (1989)