Fontos dokumentumok
311D-250
Sigma-Aldrich
Smooth Muscle Cell Differentiation Medium (250 ml)
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
Forma
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6 mo.
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Smooth Muscle Cell Differentiation Medium
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Technical information for working with human coronary artery smooth muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Protocols
Technical information for working with human pulmonary artery smooth muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation
Technical information for working with human aortic smooth muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation.