Fontos dokumentumok
212-500
Sigma-Aldrich
MesoEndo Cell Growth Medium (500 ml)
Szinonimák:
Primary Cell Culture Media
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
form
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6 mo.
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
All-in-one ready-to-use media
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Sylwia Kabacik et al.
Oncotarget, 8(47), 82049-82063 (2017-11-16)
The association between ionising radiation (IR) exposure and risk of cardiovascular diseases (CVD) is well documented, but the underlying mechanism is still poorly understood. As atherosclerotic plaques are the most common cause of CVD, we investigated the effects of IR
Protocols
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.