200-05N
Human Umbilical Vein Endothelial Cells: HUVEC, neonatal
Szinonimák:
HUVEC cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human umbilicus (normal veins)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Endothelial
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) provide a classic model system to study many aspects of endothelial function and disease, such as normal, abnormal and tumor-associated angiogenesis, oxidative stress, hypoxia and inflammation related pathways in endothelia under normal and pathological conditions, cardiovascular-related complications associated with various diseases, mode of action and cardiovascular protection effects of various compounds, etc.
Sejtvonal eredete
Alkalmazás
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
- Primary culture, >500,000 cells in Endothelial Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 16 doublings
Szubkultúra rutin
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Protocols
Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) Culture Protocol. Storage. Preparation for Culturing. Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.