162292K
MAPTRIX-L-TWYKIAFQRNRK
Laminin Mimetic, aqueous solution
Méret kiválasztása
81 600,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
81 600,00 Ft
sterilitás
Filtered sterilized solution
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
~24.2 kDa
kiszerelés
pkg of 2.5 mg
koncentráció
0.5 mg/mL protein
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
Kötési specifikusság
Receptor: α6β1
Domain: α1 LG2 - AG32
Binding Motif: TWYKIAFQRNRK
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)