150-05F
Human Skeletal Muscle Cells: HSkMC, fetal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human skeletal muscle (normal limb)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 500,000 cells
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Skeletal muscle
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
muscular dystrophy
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Human Skeletal Muscle Cells (HSkMC) are isolated from the skeletal muscle of limbs from adult or fetal donors. Human Skeletal Muscle Cells can undergo differentiation to exhibit actin and myosin myofilaments. HSkMC provide a useful model system to study many aspects of muscular function and disease. Skeletal Muscle Cells play an instrumental role in the glucose metabolism and diabetes, therefore select HSkMC lots undergo an additional set of characterization to demonstrate AMPK signaling and responsiveness to insulin stimulation.
Sejtvonal eredete
Alkalmazás
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
- 3rd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 15 doublings
Szubkultúra rutin
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Technical information for working with human skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation