Fontos dokumentumok
113PR-500
Sigma-Aldrich
Endothelial Cell Serum-Free Defined Medium without Phenol Red (500 ml)
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
Forma
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6 mo.
gyártó/kereskedő neve
Cell Applications, Inc
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For maintaining the monolayer of endothelial cells at 100% confluent culture. Does not contain VEGF, FGF, PDGF. It is supplemented with defined components to allow metabolic and growth factor studies without interference of extraneous factors.
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)