Fontos dokumentumok
05066
Agarose
High EEO, for molecular biology
Szinonimák:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
powder
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
izzítási maradék
≤1%
veszteség
≤10% loss on drying
EEO (elektroendozmózis)
0.23-0.27
átmeneti hőmérséklet
gel point 34-37 °C (1.5% solution)
gél szilárdság
≥1500 g/cm2
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.3%
sulfate (SO42-): ≤0.6%
kation nyomok
Ca: ≤0.05%
Cd: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.5%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
50, 500 g in poly bottle
Analízis megjegyzés
Sulfate content - used as an indicator of purity, since sulfate is the major ionic group present.
Gel strength - the force that must be applied to a gel to cause it to fracture.
Gel point - the temperature at which an aqueous agarose solution forms a gel as it cools. Agarose solutions exhibit hysteresis in the liquid-to-gel transition - that is, their gel point is not the same as their melting temperature.
Electroendosmosis (EEO) - a movement of liquid through the gel. Anionic groups in an agarose gel are affixed to the matrix and cannot move, but dissociable counter cations can migrate toward the cathode in the matrix, giving rise to EEO. Since electrophoretic movement of biopolymers is usually toward the anode, EEO can disrupt separations because of internal convection.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)