Merck
A9793
Agarose
High EEO
Szinonimák:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
típus
Type III-A
Forma
powder
szennyeződések
≤7% water (loss on drying)
hamu
≤1.1%
zavarosság
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO (elektroendozmózis)
0.23-0.26
átmeneti hőmérséklet
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gél szilárdság
≥750 g/cm2 (1% gel)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.25%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Analízis megjegyzés
The following is a list of properties associated with our agaroses:
Sulfate content - used as an indicator of purity, since sulfate is the major ionic group present.
Gel strength - the force that must be applied to a gel to cause it to fracture.
Gel point - the temperature at which an aqueous agarose solution forms a gel as it cools. Agarose solutions exhibit hysteresis in the liquid-to-gel transition - that is, their gel point is not the same as their melting temperature.
Electroendosmosis (EEO) - a movement of liquid through the gel. Anionic groups in an agarose gel are affixed to the matrix and cannot move, but dissociable counter cations can migrate toward the cathode in the matrix, giving rise to EEO. Since electrophoretic movement of biopolymers is usually toward the anode, EEO can disrupt separations because of internal convection.
Egyéb megjegyzések
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nadia A Scott et al.
PloS one, 7(1), e29859-e29859 (2012-01-19)
Maintenance of neuronal function depends on the delivery of oxygen and glucose through changes in blood flow that are linked to the level of ongoing neuronal and glial activity, yet the underlying mechanisms remain unclear. Using transgenic mice expressing the
Shengxiang Zhang et al.
PLoS biology, 5(5), e119-e119 (2007-04-26)
In vivo two-photon microscopy was used to image in real time dendrites and their spines in a mouse photothrombotic stroke model that reduced somatosensory cortex blood flow in discrete regions of cortical functional maps. This approach allowed us to define
Michael J Siniscalchi et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(10), 4090-4106 (2019-01-08)
Instrumental behavior is characterized by the selection of actions based on the degree to which they lead to a desired outcome. However, we lack a detailed understanding of how rewarded actions are reinforced and preferentially implemented. In rodents, the medial
Manuel Peter et al.
PloS one, 8(4), e62132-e62132 (2013-04-30)
One of the biggest tasks in neuroscience is to explain activity patterns of individual neurons during behavior by their cellular characteristics and their connectivity within the neuronal network. To greatly facilitate linking in vivo experiments with a more detailed molecular
Martin Thunemann et al.
Nature communications, 9(1), 2035-2035 (2018-05-24)
Recent advances in optical technologies such as multi-photon microscopy and optogenetics have revolutionized our ability to record and manipulate neuronal activity. Combining optical techniques with electrical recordings is of critical importance to connect the large body of neuroscience knowledge obtained