Fontos dokumentumok
402966
Lithium metaborate
ACS reagent, ≥98.0%
Szinonimák:
Boric acid lithium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
98.0-102.0% (ACS specification)
form
powder
szennyeződések
≤0.004% P compounds
≤0.01% insolubles
veszteség
≤2.0% loss on fusion, 950°C
mp
845 °C (lit.)
térfogatsúly
≥0.25 g/mL
kation nyomok
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
Si: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES string
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1