Fontos dokumentumok
Z801291
Hellma® fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran®
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm ± 0.2 mm, chamber volume 3500 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
leírás
4 windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 221.001-QS
Hellma
parameter
200-2500 nm spectral range
technika/technikák
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
kamratérfogat
3500 μL
úthossz
10x10 mm ± 0.2 mm
észlelési módszer
fluorometric
Általános leírás
macro, tube diameter 8 mm, tube length 80 mm, for measurements at high and low temperature
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)