Fontos dokumentumok
Z803073
Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
material
Suprasil® quartz
leírás
4 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 117.200F-QS
Hellma
parameter
200-2,500 nm spectral range
technika/technikák
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
kamratérfogat
3,500 μL
úthossz
10x10 mm
észlelési módszer
fluorometric
Általános leírás
with solid top screw cap
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)