Fontos dokumentumok
Y0001975
Zolmitriptan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(4S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-5-yl)methyl)-2-oxazolidinone, (S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)indol-5-yl)methyl)-2-oxazolidinone, 311C90
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
zolmitriptan
gyártó/kereskedő neve
EDQM
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULSDMUVEXKOYBU-ZDUSSCGKSA-N
Géninformáció
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)