Fontos dokumentumok
Y0001553
Ciclesonide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP
API-család
ciclesonide
kiszerelés
pkg of 150 mg
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási körülmény
protect from light
szín
white
bp
665.0 °C/1.333 hPa (1229.0°F)
mp
209-211 °C (408—412°F)
oldhatóság
water: <0.1 g/L
acetone: soluble
ethanol: soluble
sűrűség
1.23 g/cm3 at 20 °C (1.333 hPa)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])[C@]4(O[C@@](C6CCCCC6)([H])O5)C(COC(C(C)C)=O)=O)=CC(C=C1)=O
InChI
1S/C32H44O7/c1-18(2)28(36)37-17-25(35)32-26(38-29(39-32)19-8-6-5-7-9-19)15-23-22-11-10-20-14-21(33)12-13-30(20,3)27(22)24(34)16-31(23,32)4/h12-14,18-19,22-24,26-27,29,34H,5-11,15-17H2,1-4H3/t22-,23-,24-,26+,27+,29+,30-,31-,32+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUKZNWIVRBCLON-GXOBDPJESA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)