Fontos dokumentumok
Y0001358
Glycopyrronium impurity N
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Glycopyrrolate, α-cyclopentylmandelic acid ester with 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-cyclopentylmandelate methobromide, 1-methyl-3-pyrrolidyl α-phenyl-α-cyclopentylglycolate methobromide, 3-(2-phenyl-2-cyclopentylglycoloyloxy)-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide, 3-hydroxy-1,1-dimethylpyrrolidinium bromide α-cyclopentylmandelate, AHR-504, Copyrrolate, Gastrodyn, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA-237, glycopyrronium bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glycopyrronium
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)