Fontos dokumentumok
Y0001262
Flucytosine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Fluorocytosine, 4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, Flucytosine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
flucytosine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)