Y0000393
Closantel for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Closantel sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
closantel
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C23H16Cl2I2N2O4.Na/c1-11-6-15(16(10-28)12-2-4-13(24)5-3-12)18(25)9-19(11)29-21(30)17-7-14(26)8-20(27)23(17,33)22(31)32;/h2-9,16,20,33H,1H3,(H,29,30)(H,31,32);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXSIDIGYVIIPJX-UHFFFAOYSA-M
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)