Fontos dokumentumok
Y0000154
Tolfenamic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2 (3-Chloro-2-methylanilino)benzoic acid, 2-([3-Chloro-2-methylphenyl]amino)benzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tolfenamic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEZNLOUZAIOMLT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)