Fontos dokumentumok
SMB01354
Losartan carboxylic acid
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
EXP3174, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid, E-3174, EXP 3174, EXP-3174
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
kiszállítva
wet ice
SMILES string
Clc1nc([n](c1C(=O)O)Cc2ccc(cc2)c3c(cccc3)c4[nH]nnn4)CCCC
InChI
1S/C22H21ClN6O2/c1-2-3-8-18-24-20(23)19(22(30)31)29(18)13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)21-25-27-28-26-21/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,30,31)(H,25,26,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEUXAIYYDDCIRX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)