RTM8
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 10.37 mPa.s (25.00 °C)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
viszkozitás
10.37 mPa.s(25.00 °C)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Tested and certified at 25°C
- Tamper-evident security packaging
- 500mL quantity supplied in ready-to-use "test in pack" container with tamper evident cap provides absolute assurance of sample integrity
- Full traceability to national standards
- 1-year shelf life
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)