Fontos dokumentumok
QC1081
Supelco
Turbidity - WP
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 20 mL
gyártó/kereskedő neve
RTC QCI-250
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3