Fontos dokumentumok
PHR3819
Carglumic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
N-Carbamyl-L-glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
USP 1096586
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 400 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCQLHJZYVOQKHU-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)