Fontos dokumentumok
PHR3761
Supelco
Penicillin G benzathine tetrahydrate
reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H36N4O8S2 · C16H20N2 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
981.18
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical secondary standard
reference material
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1502009
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 250 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S6[C@H]7N([C@H](C6(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]7NC(=O)Cc8ccccc8.S3[C@H]4N([C@H](C3(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]4NC(=O)Cc5ccccc5.N(CCNCc2ccccc2)Cc1ccccc1.O.O.O.O
InChI
1S/2C16H18N2O4S.C16H20N2.4H2O/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;;;;/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2;4*1H2/t2*11-,12+,14-;;;;;/m11...../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIDKTXGNSOORHA-CJHXQPGBSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)