PHR3400
Atomoxetine S-Isomer
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
(S)-N-Methyl-γ-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, (S)-Tomoxetine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001588
traceable to USP 1044913
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N(CC[C@H](Oc2c(cccc2)C)c1ccccc1)C.[H+]
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUCXVPAZUDVVBT-LMOVPXPDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3