PHR3045
Methylprednisolone Hemisuccinate Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
6alpha-Methyl Hydrocortisone 21-Hemisuccinate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1437042
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4[C@H](C3)C)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C26H36O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24/h11,14,16-17,19,23,28,33H,4-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHQHMYZONZIQMP-XYMSELFBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)