PHR2979
Fish Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Fish oil
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1270424
API-család
fish oil
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)