PHR2847
Buspirone Related Compound K
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Impurity K (PhEur), 3,3-Tetramethyleneglutarimide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1078642
API-család
buspirone
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRTHJMQKDCXPAY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3