PHR2468
Glycopyrrolate Related Compound L
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Methyl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Cyclopentylmandelic acid methyl ester, Methyl cyclopentylphenylglycolate, NSC 93811
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1296100
API-család
glycopyrrolate
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H18O3/c1-17-13(15)14(16,12-9-5-6-10-12)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12,16H,5-6,9-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGMUSNHTKNGVQD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3