PHR2114
Articaine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Methyl 4-methyl-3-[2-(propylamino)acetamido]-2-thiophenecarboxylate, Methyl 4-methyl-3-[[2-(propylamino)acetyl]amino]-thiophene-2-carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000080
traceable to USP 1042929
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3