Fontos dokumentumok
NISTC1145A
White cast iron
NIST® SRM® C1145a
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of disk
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formátum
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Titanium (Ti), Cobalt (Co), Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Boron (B), Tin (Sn), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)