Merck
NIST8376
Microbial Pathogen DNA Standards for Detection and Identification
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
kiszerelés
pkg of 20 × 0.1 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
pathogen testing
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)