Fontos dokumentumok
NIST1886B
White Portland Cement
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 20 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium di oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium di oxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Strontium oxide (SrO), Chloride (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Zinc oxide (ZnO), Barium oxide (BaO), Sulfide sulfur (S2-), Calcium oxide (CaO), Fluoride (F), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)