Fontos dokumentumok
M0878
Ammonium molybdate tetrahydrate
81.0-83.0% MoO3 basis
Szinonimák:
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
81.0-83.0% MoO3 basis
Forma
powder
sűrűség
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?