L0500000
Levomepromazine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-3-(2-Methoxy-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropylamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levomepromazine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H24N2OS.ClH/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1H/t14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODLGFPIWRAEFAN-PFEQFJNWSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)