Fontos dokumentumok
IRMM440A
Resin bonded glass fibreboard (thermal conductivity)
IRMM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
IRMM®
Forma
particles
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Analízis megjegyzés
For more information please see:
IRMM440A
Jogi információk
IRMM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3