I0060012
Ifosfamide impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(RS)-2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ifosfamide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)