Fontos dokumentumok
ERMEF413
Furnace coke (GCV, NCV, element content and trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), C, N, S, Ca, Na, Se, Zn.
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMEF413
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3