Fontos dokumentumok
ERMEB530A
Aluminum gold alloy
0.1% Au, 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
Aluminum gold alloy (0.1% Au), 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
format
matrix material
Általános leírás
Certified for the gold content in Aluminum.
ERM-EB530A_cert
ERM-EB530_report
ERM-EB530_origin
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMEB530A
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)