ERMDA483IFCC
anti-PR3 IgG in human serum
ERM®, certified reference material
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
A serum protein reference material intended for the standardisation of measurements of immunoglobulin G proteinase 3 anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies (IgG PR3 ANCA). The material was produced according to ISO Guide 34:2009 and is certified in accordance with ISO Guide 35:2006
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1