Fontos dokumentumok
ERMBF428B
Cotton seed GMO standard GHB119
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO cotton seed GHB119 with PCR
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
minőség
for the detection of GMO cotton seed GHB119 with PCR
összetétel
GHB119 Cotton seed, 1%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF428B
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)